Merck
296988
Sigma-Aldrich
Octane
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
n-Octane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696875
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
125-127 °C (lit.)
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
11 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
428 °F
granice wybuchowości
6.5 %
zanieczyszczenia
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
gęstość
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octane is linear alkane that can be synthesized from furfural, a renewable biomass resource. It can undergo catalytic cracking over alkali-treated MFI (Mordenite Framework Inverted) zeolites to mainly form primary cracking products.
Zastosowanie
  • Fotoniczny materiał krystaliczny do wykrywania online oparów węglowodorów niepolarnych...: Badania nad nowym fotonicznym materiałem krystalicznym mającym na celu skuteczne wykrywanie niepolarnych węglowodorów, takich jak oktan, zwiększając bezpieczeństwo i monitorowanie w środowiskach przetwarzania chemicznego (Bolshakov et al., 2022).
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Effective production of octane from biomass derivatives under mild conditions.
Xu W, et al.
ChemSusChem, 4(12), 1758-1761 (2011)
Nai-Tzu Chen et al.
Theranostics, 4(8), 798-807 (2014-06-24)
The unique optical properties of gold nanorods (GNRs) have recently drawn considerable interest from those working in in vivo biomolecular sensing and bioimaging. Especially appealing in these applications is the plasmon-enhanced photoluminescence of GNRs induced by two-photon excitation at infrared
Ignition of non-premixed counterflow flames of octane and decane isomers.
Liu N, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 903-910 (2013)
Catalytic cracking of n-octane over alkali-treated MFI zeolites.
Jung JS, et al.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 149-157 (2005)
Hyeong Jin Yun et al.
Nature communications, 11(1), 5280-5280 (2020-10-21)
The emerging technology of colloidal quantum dot electronics provides an opportunity for combining the advantages of well-understood inorganic semiconductors with the chemical processability of molecular systems. So far, most research on quantum dot electronic devices has focused on materials based
Protokoły
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)