Merck
C99205
Sigma-Aldrich
Cycloheptatriene
95%
Synonim(y):
Tropiliden, Tropilidene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.14
Beilstein:
506066
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Klucz InChI
CHVJITGCYZJHLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contains 0.02%-0.15% BHT
Zastosowanie
Cycloheptatriene can be used as a reactant to synthesize:      
  • 2-Hydroxyazulene via [2+2] cycloaddition reaction with dichloroketene, and subsequent ring expansion reaction with diazomethane.      
  • 7-Alkyl-bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by cobalt catalyzed [6+2] cycloaddition with terminal alkynes.     
  • (3,5-Cycloheptadienyl)diphenylphosphine ligand by reacting with diphenylphosphine.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
(Cycloheptadienyl) diphenylphosphine: A Versatile Hybrid Ligand
Massard A, et al.
Organometallics, 31(3), 947-958 (2012)
Michael H Palmer et al.
The Journal of chemical physics, 153(5), 054301-054301 (2020-08-11)
The vacuum ultraviolet (VUV) spectrum for cyclohepta-1,3,5-triene up to 10.8 eV shows several broad bands, which are compared with electron impact spectra. Local curve fitting exposed groups of sharp vibrational peaks, which are assigned to Rydberg states. The vertical excitation