Merck
412236
Sigma-Aldrich
Octane
reagent grade, 98%
Synonim(y):
n-Octane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696875
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
125-127 °C (lit.)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
11 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
428 °F
granice wybuchowości
6.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Octane is an aliphatic hydrocarbon that is widely used as a solvent in paint, adhesives, and liquid process photocopiers.
Zastosowanie
Octane can be used as a solvent in the:
  • Selective hydrogenation of furfural.
  • Metal-free oxidation of aromatic thiophenes to sulfones.
  • Ni-catalyzed β-alkylation of alcohols.
  • Enzyme-catalyzed epoxidation of unconjugated terminal alkenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
A comprehensive detailed chemical kinetic reaction mechanism for combustion of n-alkane hydrocarbons from n-octane to n-hexadecane.
Westbrook CK, et al.
Combustion and Flame, 156(1), 181-199 (2009)
Adsorption equilibrium and kinetics of dibenzothiophene from n-octane on bamboo charcoal.
Zhao D, et al.
Applied Surface Science, 254(10), 3242-3247 (2008)
Heat capacities and densities of liquid n-octane, n-nonane, n-decane, and n-hexadecane at temperatures from 318.15 K to 373.15 K and at pressures up to 10 MPa.
Banipal TS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 23(10), 923-931 (1991)
Effective production of octane from biomass derivatives under mild conditions.
Xu W, et al.
ChemSusChem, 4(12), 1758-1761 (2011)
Fernando E Maturi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(6) (2019-03-25)
Mesoporous silica nanoparticles prepared by organic template-driven synthesis have been successfully explored as carriers of the drug-derivate green luminescent complex of terbium (III) with the nonsteroidal anti-inflammatory drug ketoprofen. The terbium (III) complex was synthesized by reacting ketoprofen sodium salt