Merck
H2198
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Heptyl hydride, n-Heptane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
Próba:
99%
bp:
98 °C (lit.)
ciśnienie pary:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
gęstość pary
3.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent and greener alternative to hexane and thus has been enhanced for "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Zastosowanie
Greener alternatives to Hexane.
Cechy i korzyści
Greener alternative for hexane
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and
Jovana Zečević et al.
Nature, 528(7581), 245-248 (2015-12-15)
The ability to control nanoscale features precisely is increasingly being exploited to develop and improve monofunctional catalysts. Striking effects might also be expected in the case of bifunctional catalysts, which are important in the hydrocracking of fossil and renewable hydrocarbon
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).