Kluczowe dokumenty
657042
Octane
electronic grade, ≥99.999% metals basis, ≥99% (CP)
Synonim(y):
n-Octane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
11 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (CP)
≥99.999% metals basis
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
428 °F
granice wybuchowości
6.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
gęstość
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
657042-100ML | 4061837760228 |