Kluczowe dokumenty
150584
1-Decanol
98%
Synonim(y):
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
550 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble 0.0211 g/L at 20 °C
gęstość
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?