Merck
297887
Sigma-Aldrich
1-Octanol
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1697461
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.14 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
523 °F
granice wybuchowości
8 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.004%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Chrna1(11435)
Opis ogólny
1-Octanol is a saturated fatty alcohol with potential application as a biofuel due to its diesel-like properties.
Zastosowanie
1-Octanol may be used to prepare octanal via aerobic oxidation a polymer-supported 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl as catalyst and Co(NO3)2 and Mn(NO3)2 as co-catalysts.
Działania biochem./fizjol.
Blocks T-type Ca2+ channels
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Polymer-supported nitroxyl radical catalyst for selective aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes
Gilhespy M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 8, 1085-1086 (2005)
Ming Xiao et al.
Science advances, 5(9), eaax1254-eaax1254 (2019-09-27)
Surface segregation in binary colloidal mixtures offers a simple way to control both surface and bulk properties without affecting their bulk composition. Here, we combine experiments and coarse-grained molecular dynamics (CG-MD) simulations to delineate the effects of particle chemistry and
Microbial production of 1-octanol: a naturally excreted biofuel with diesel-like properties.
Akhtar MK, et al.
Metabolic Engineering Communications, 2, 1-5 (2015)
Ming Xiao et al.
Science advances, 3(9), e1701151-e1701151 (2017-09-21)
Structural colors enable the creation of a spectrum of nonfading colors without pigments, potentially replacing toxic metal oxides and conjugated organic pigments. However, significant challenges remain to achieve the contrast needed for a complete gamut of colors and a scalable
Clare E Hancock et al.
STAR protocols, 1(3), 100210-100210 (2020-12-31)
This protocol enables the quantification of odor-evoked calcium activity in mushroom body Kenyon cells of the Drosophila melanogaster brain at the single bouton level. We also present subsequent characterization of naive and learned odor representations in the context of olfactory