Kluczowe dokumenty
O4504
2-Octanol
97%
Synonim(y):
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
mp
-38 °C
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)