Merck
W280100
Sigma-Aldrich
2-Octanol
≥97%, FG
Synonim(y):
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Numer FEMA:
2801
Numer WE:
Nr Rady Europy:
71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.022
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
woody; earthy; spicy; herbaceous
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; earthy; spicy; herbaceous
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Octanol is a fatty alcohol mainly found in castor oil, tomato leaves and wine.
Zastosowanie
  • Synthesis of a Lignin-Enhanced Graphene Aerogel for Lipase Immobilization.: This paper discusses the synthesis of a graphene aerogel enhanced with lignin for immobilizing lipase, with 2-Octanol being a critical reagent in the synthesis process, highlighting its utility in material science applications (Zhang et al., 2023).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Sebacic acid and 2-octanol from castor oil.
Vasishtha AK, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 67(5), 333-337 (1990)
Modification of fatty acids changes the flavor volatiles in tomato leaves.
Wang C, et al.
Phytochemistry, 58(2), 227-232 (2001)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic?flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts.
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1), 205-214 (2001)
Francesca Palombo et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(36), 18017-18025 (2006-09-08)
Liquid 1-octanol and 2-octanol have been investigated by infrared (IR), Raman, and Brillouin experiments in the 10-90 degrees C temperature range. Self-association properties of the neat liquids are described in terms of a three-state model in which OH oscillators differently
P G Aitken et al.
Journal of neurophysiology, 80(3), 1514-1521 (1998-09-24)
Neuron membrane changes and ion redistribution during normoxic spreading depression (SD) induced, for example, by potassium injection, closely resemble those that occur during hypoxic SD-like depolarization (HSD) induced by oxygen withdrawal, but the degree to which the two phenomena are