Merck
259225
Sigma-Aldrich
1,5-Diphenylcarbazide
ACS reagent
Synonim(y):
DPC, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.28
Beilstein:
752039
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
solid
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
rozpuszczalność
aqueous acetone: passes test
gęstość
1,31  g/cm3
przydatność
passes test for sensitivity to chromate
grupa funkcyjna
amine
hydrazide
ciąg SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
Klucz InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,5-Diphenylcarbazide is a colorimetric reagent commonly employed in the determination of trace metals.
Zastosowanie
1,5-Diphenylcarbazide may be used in the following processes:
  • As a reagent for the quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
  • As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
  • Fabrication of gold nanoparticles that can be employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidation of 1,5-diphenylcarbazide as a measure of photosystem 2 activity in subchloroplast fragments.
L P Vernon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 36(6), 878-884 (1969-09-10)
Spectrophotometric determination of platinum and palladium with 1, 5-diphenylcarbazide
Brajter K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 328(1), 598-598 (1987)
Determination of hexavalent chromium by species specific isotope dilution mass spectrometry and ion chromatography-1, 5-diphenylcarbazide spectrophotometry.
Tirez K, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18(8), 922-932 (2003)
Photometric and visual detection of Cr (VI) using gold nanoparticles modified with 1, 5-diphenylcarbazide.
Liu, L, et al.
Microchimica Acta, 1-7 (2016)
Surface-enhanced Raman scattering and DFT investigation of 1, 5-diphenylcarbazide and its metal complexes with Ca (II), Mn (II), Fe (III) and Cu (II).
Szabo L, et al.
Journal of Molecular Structure, 1073, 10-17 (2014)