Kluczowe dokumenty
114588
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
97%
Synonim(y):
5-(4-(dimetyloamino)benzylideno)-2-tioksotiazolidyn-4-on, p-(dimetyloamino)benzal-5-rhodanina
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
metody
titration: suitable
mp
285-288 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
acetone: moderately soluble
benzene: very slightly soluble
chloroform: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
λmaks.
451 nm
grupa funkcyjna
amine
thioether
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
Klucz InChI
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?