Kluczowe dokumenty
H13303
1-Hexanol
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Hexyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 25.6 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
559 °F
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As an oil phase in the preparation of manganese zinc ferrite nanoparticles by precipitation in reverse microemulsion system.
- As a solvent in the separation of carboxylic acids and tetrahydrofurfuryl alcohol from water.
- As a solvent in the synthesis of ZnO (zinc oxide) quantum particles from zinc acetate by precipitation method.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?