Merck
442539
Supelco
1-Decanol
analytical standard
Synonim(y):
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Beilstein:
1735221
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
550 °F
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble 0.0211 g/L at 20 °C
gęstość
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-dekanol można otrzymać poprzez rozkład wodoronadtlenku decylu lub odwodornienie 1-dekenu, a następnie hydrolizę.
Substancja ta jest wymieniona w wykazie pozytywnym rozporządzenia UE 10/2011 dotyczącego tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Znajdź wszystkie dostępne materiały referencyjne dla związków wymienionych w 10/2011 tutaj.
Zastosowanie
1-Dekanol może znaleźć zastosowanie jako rozpuszczalnik do odzyskiwania morfoliny poprzez ekstrakcję morfoliny ze ścieków wodnych w przemyśle gumowym, petrochemicznym, farbiarskim, koksowniczym, żywicznym, a także organochemicznym.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Groundwater Chemicals Desk Reference (2010)
Isobaric phase equilibrium of morpholine+ 1-decanol, volumetric properties and molar refractivity from 293.15 to 333.15 K of morpholine+ 1-decanol and 1-octanol+ toluene system with applications of Prigogine?Flory?Patterson theory
Kumari A, et al.
Thermochimica Acta, 649, 41-53 (2017)
Grit Neumann et al.
Applied and environmental microbiology, 72(6), 4232-4238 (2006-06-06)
The solvent-tolerant strain Pseudomonas putida DOT-T1E was grown in batch fermentations in a 5-liter bioreactor in the presence and absence of 10% (vol/vol) of the organic solvent 1-decanol. The growth behavior and cellular energetics, such as the cellular ATP content
Maria Paola Tampieri et al.
Mycopathologia, 159(3), 339-345 (2005-05-11)
Many volatile oils are known to possess antifungal properties and are potentially applicable as antimycotic agents. By studying the efficacy of essential oils against different pathogenic mycetes, we have evaluated the in-vitro inhibiting activity of some essential oils and their
M Doi et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 66(4), 181-189 (2005-09-06)
Bolaform amides were designed from N,N'-bis(carboethoxy-L-valinyl)-diaminoethane (1) by linking t-butyloxycarbonyl-valine through ethylenediamine (EDA) to enable spectroscopic and X-ray diffraction analyses. N,N'-Bis(Boc-L-valinyl)-diaminoethane (2) and N,N'-bis(Boc-D-valinyl)-diaminoethane (3) were composed of L-Val and D-Val, respectively. N-(Boc-L-valinyl)-N'-(Boc-D-valinyl)-diaminoethane (4) was composed of both L-Val and