Key Documents
258741
1-Hexadecanol
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
8.34 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 43 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
solid
temp. samozapłonu
483 °F
granice wybuchowości
8 %
tw
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 100 mL/mL, clear to very slightly hazy, colorless
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- (±)-2-methoxyheptadecanoic acid (fatty acid)
- high-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol, novel organic phase change material for thermal energy storage
- hexadecane (alkane) in the presence of membrane fraction of Vibrio furnissii M1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?