Kluczowe dokumenty
126799
1-Dodecanol
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
7.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
solid or liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: slightly soluble 1 g/L at 23 °C
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?