Merck
W261718
Sigma-Aldrich
Lauryl alcohol
≥98%, FG
Synonim(y):
1-Dodecanol, Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.33
Numer FEMA:
2617
Beilstein:
1738860
Numer WE:
Nr Rady Europy:
56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39020229
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.008
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
7.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
solid or liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
gęstość
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; fatty; honey; earthy; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lauryl alcohol occurs naturally in apples and coriander. It is one of the main volatile constituents of blue crabmeat processing byproduct.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analyses of the volatile oil constituents of Landolphia owariensis p. Beauv.
Saini S.
International journal of educational research, 2(2) (2016)
Volatile Compounds Profile during Storage of Ionathan, Starkrimson and Golden Delicious Apple Varieties
Muresan EA, et al.
Bulletin UASVM Food Science and Technology, 71, 2-2 (2014)
Volatile Components in Blue Crab (Callinectes sapidus) Meat and Processing By?Product.
Chung HY & Cadwallader KR.
Journal of Food Science, 58(6), 1203-1207 (1993)
Kun Liu et al.
Journal of chromatography. A, 1227, 96-104 (2012-01-24)
Seven crosslinking monomers, i.e., 1,3-butanediol dimethacrylate (1,3-BDDMA), 1,4-butanediol dimethacrylate (1,4-BDDMA), neopentyl glycol dimethacrylate (NPGDMA), 1,5-pentanediol dimethacrylate (1,5-PDDMA), 1,6-hexanediol dimethacrylate (1,6-HDDMA), 1,10-decanediol dimethacrylate (1,10-DDDMA), and 1,12-dodecanediol dimethacrylate (1,12-DoDDMA), were used to synthesize highly cross-linked monolithic capillary columns for reversed-phase liquid chromatography
Samuel D Banister et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(12), 3622-3626 (2011-05-11)
A series of N-substituted 4-azahexacyclo[5.4.1.0(2,6).0(3,10).0(5,9).0(8,11)]dodecan-3-ols incorporating the respective arylalkyl subunits from several known sigma (σ) receptor ligands were synthesized and evaluated for their affinity against σ receptors and dopamine receptors. The hybrid trishomocubane-derived ligands (4-6) showed good selectivity for σ(1)