Kluczowe dokumenty
W254800
Heptyl alcohol
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
662 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
176 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; leafy; musty; fruity; vegetable; waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?