Kluczowe dokumenty
PHR1135
Myristyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1449008
gęstość pary
7.4 (vs air)
rodzina API
myristyl alcohol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
489 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
gęstość
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Klucz InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)