STS0003
TERGITOL™ 15-S-40 solution
70% aqueous solution
Synonim(y):
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
1,960 g/mol by calculation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
temp. przejścia
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
rozpuszczalność
water: freely soluble (some compositions may form gels)
gęstość
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
This product is a 70% aqueous solution of a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Cechy i korzyści
- Emulsion stabilizer
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- Good handling properties
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?