Kluczowe dokumenty
STS0020
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-12
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
lepkość
85 cP(25 °C)
temp. przejścia
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
rozpuszczalność
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
gęstość
1.026 g/mL at 20 °C
HLB
14.5
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest biodegradowalnym środkiem powierzchniowo czynnym i jest zgodny z 10th zasadą Zielonej Chemii "Design for Degradation".
Informacje prawne
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)