Key Documents
STS0013
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-5
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
Alcohols C6-C17 (secondary) poly (3-6) ethoxylates, Secondary alcohol ethoxylate 5 EO
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
average mol wt 420 g/mol by calculation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lepkość
35 cP(25 °C)
temp. przejścia
pour point -25 °C
rozpuszczalność
water: dispersible (visual)
gęstość
0.963 g/mL at 20 °C
HLB
10.5
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-5 is a secondary alcohol ethoxylate with 5 ethylene oxide units
Zastosowanie
  • Spreading on and penetration into thin, permeable print media: application to ink-jet printing.: This study explores the dynamics of spreading and penetration of liquids on thin, permeable media, focusing on applications in ink-jet printing. The research addresses the role of surfactants, like TERGITOL 15-S-5, in modifying the interfacial properties to optimize the print quality and efficiency (Daniel RC, et al., 2006).
Cechy i korzyści
  • Excellent emulsifier & detergent
  • Aids in rinseability of solvent-based systems
Informacje prawne
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
352.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
178 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)