Merck
243078
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
Synonim(y):
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
zanieczyszczenia
<9.0% sodium sulfate
ciąg SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute