Merck
95710
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
Synonim(y):
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (T)
Postać
powder
ciąg SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongyan Mou et al.
Bioresource technology, 220, 637-640 (2016-09-04)
The objective of this study was to investigate the effects of organosolv and hydrotropic pretreatments on improving enzymatic hydrolysis of eucalyptus. The chemical composition of the fiber surface was analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to determine the surface characteristics