Kluczowe dokumenty
147281
Sodium benzenesulfonate
97%
Synonim(y):
Benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?