Kluczowe dokumenty
94904
Sodium 4-vinylbenzenesulfonate
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
4-Vinylbenzenesulfonic acid sodium salt, Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (T)
Formularz
powder
mp
≥300 °C
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?