Kluczowe dokumenty
408107
[2-(Methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride solution
75 wt. % in H2O
Synonim(y):
2-Trimethylammonioethyl methacrylate chloride, 2-Trimethylammoniumethyl methacrylate chloride, Ethanaminium, N ,N ,N -trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-chloride
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
stężenie
75 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Cl-].CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Wielokrotne elektrokinetyczne frakcjonowanie próbek, wstępne zatężanie i elucja w proteomice...: W badaniach zbadano zastosowanie chlorku [2-(metakryloksy)etylo]trimetyloamoniowego w urządzeniu mikroprzepływowym do wydajnego frakcjonowania próbek i wstępnego zatężania w analizach proteomicznych, wykazując jego użyteczność w zwiększaniu wydajności analitycznej (Hua et al., 2013).
- Wytwarzanie dodatnio naładowanego hydrożelu poli(glikolu etylenowego)-diakrylanu jako rusztowania do inżynierii tkanki kostnej...: W artykule omówiono integrację chlorku [2-(metakryloiloksy)etylo]trimetyloamoniowego z hydrożelem PEG-diakrylanu, zwiększając jego przydatność jako rusztowania w inżynierii tkanki kostnej dzięki lepszej adhezji i proliferacji komórek (Tan et al., 2012).
- Kontrolowanie chemii powierzchni i właściwości chromatograficznych monolitycznych kolumn kapilarnych na bazie estrów metakrylanowych za pomocą fotoprzeszczepu...: Badania te podkreślają rolę chlorku [2-(metakryloiloksy)etylo]trimetyloamoniowego w modyfikowaniu chemii powierzchni monolitycznych kolumn kapilarnych, poprawiając w ten sposób ich właściwości chromatograficzne dla zaawansowanych technik separacji (Eeltink et al., 2007).
- Interakcje pomiędzy barwnikami anionowymi i kationowym flokulantem P(AM-DMC) w roztworach syntetycznych..: W pracy zbadano mechanizmy interakcji pomiędzy barwnikami anionowymi i flokulantami kationowymi, w tym chlorkiem [2-(metakryloksy)etylo]trimetyloamoniowym, przyczyniając się do rozwoju bardziej wydajnych procesów oczyszczania ścieków (Shen et al., 2006).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
408107-1L | 4061831988482 |
408107-250ML | 4061831988499 |