Kluczowe dokumenty
655821
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid sodium salt solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
2-Methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium, Sodium 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate, Sodium acryloyldimethyltaurate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4220 (lit.)
gęstość
1.2055 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)(CS([O-])(=O)=O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a monomer in the formation of polyelectrolyte copolymer gels for potential application in bioengineering, biomedicine, and water purification .
- In the fabrication of Schottky diodes, humidity sensors, and lithium-ion batteries.
- As a monomer in the synthesis of a hydrogel nanocomposite applicable as a potential adsorbent for dyes .
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
655821-1L | 4061832733197 |
655821-250ML | 4061832733203 |