Kluczowe dokumenty
8.18667
Sigma-Aldrich
Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
239-268-0
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Formularz
solid
siła działania
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
rozpuszczalność
soluble >500 g/L
gęstość
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
gęstość nasypowa
640 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(O)CC(\N=C(/[O-])\C=C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1