Kluczowe dokumenty
STS0018
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-7
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 7 EO
About This Item
Kod UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.28
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
17 ppm (25°C)
lepkość
21.799 cSt(40 °C)
temp. przejścia
cloud point 37 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point <4 °C
rozpuszczalność
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: soluble
gęstość
0.9599 g/mL at 40 °C
HLB
9.7
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest biodegradowalnym środkiem powierzchniowo czynnym i jest zgodny z 10th zasadą Zielonej Chemii "Design for Degradation".
Informacje prawne
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)