Kluczowe dokumenty
STS0001
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-30
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
Alcohols, C12-14 secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 31EO
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
klasa czystości
laboratory grade
opis
non-ionic
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average mol wt 1,520 g/mol by calculation
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
558 ppm (25°C)
lepkość
92 cP(50 °C)
temp. przejścia
cloud point >100 °C ((1 wt% actives aq solution))
pour point 39 °C
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.053 g/mL at 55 °C
HLB
17.4
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest biodegradowalnym środkiem powierzchniowo czynnym i jest zgodny z 10th zasadą Zielonej Chemii "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-30 jest etoksylatem alkoholu drugorzędowego z 31 jednostkami tlenku etylenu (EO).
Cechy i korzyści
  • Doskonały stabilizator emulsji z niskim poziomem pozostałości w reaktorze
  • Zapewnia mrożenie/rozmrażanie i stabilność jonową
  • Rozpuszczalność elektrolitów
  • Zwilżanie w wysokiej temperaturze
Informacje prawne
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)