Kluczowe dokumenty
X102
Sigma-Aldrich
Triton X-102
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
opis
non-ionic
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
757 g/mol
CMC
0.33 mM
temp. przejścia
cloud point 88 °C
HLB
14.4
ciąg SMILES
O(CCOc1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C)CCO
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
Klucz InChI
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Wpływ niejonowych środków powierzchniowo czynnych na rozpuszczalność alachloru...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie Triton X-102 w celu zwiększenia rozpuszczalności alachloru, szeroko stosowanego herbicydu, wykazując jego potencjał w zakresie poprawy zachowania środowiska i skuteczności chemikaliów rolniczych (Xiarchos & Doulia, 2006).
  • Enancjoselektywność strukturalnie zmodyfikowanego poli(undecenoilo-L-leucynianu sodu) poprzez wprowadzenie cząsteczek środka powierzchniowo czynnego Triton X-102..: Badanie modyfikacji chiralnych mediów rozdzielających za pomocą Triton X-102, zwiększających możliwości enancjoselektywne w zastosowaniach elektroforezy, krytycznych dla przemysłu farmaceutycznego (Tarus et al., 2004).
  • Oczyszczanie i charakterystyka ludzkiej syntazy leukotrienu C4: Wykazuje zastosowanie Triton X-102 w procesach oczyszczania kluczowych enzymów zaangażowanych w reakcje zapalne, wspomagając rozwój leków przeciwzapalnych (Penrose et al., 1992).
  • Częściowe oczyszczenie i charakterystyka receptorów erytropoetyny z komórek progenitorowych erytroidalnych: Wykorzystuje Triton X-102 do izolacji i badania receptorów erytropoetyny, przyczyniając się do lepszego zrozumienia i leczenia anemii (Im et al., 1990).
  • Izolacja i charakterystyka receptorów insuliny z kłębuszków i kanalików nerkowych szczura: Bada rolę Triton X-102 w izolowaniu specyficznych receptorów, poszerzając wiedzę na temat funkcji nerek i potencjalnych celów leczenia cukrzycy (Im et al., 1988).
Informacje prawne
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Colin E Moore et al.
ChemSusChem, 10(17), 3512-3519 (2017-07-01)
Bimetallic Sn-Pb catalysts with five different Sn/Pb atomic ratios were electrodeposited on Teflonated carbon paper and non-Teflonated carbon cloth using both fluoroborate- and oxide-containing deposition media to produce catalysts for the electrochemical reduction of CO
Elizabeth K Joseph et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(7), 2849-2859 (2013-02-15)
Endothelin-1 (ET-1) is unique among a broad range of hyperalgesic agents in that it induces hyperalgesia in rats that is markedly enhanced by repeated mechanical stimulation at the site of administration. Antagonists to the ET-1 receptors, ET(A) and ET(B), attenuated
Albert Serrà et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(35), 14653-14659 (2013-07-31)
Microemulsions have been revealed as feasible templates to grow magnetic nanostructures using an electrodeposition method. Reducing agents are not required and the applied potential has been used as driving force of the nanostructure growth. A systematic study of conductive microemulsion
Helen E Farrell et al.
Journal of virology, 87(7), 4112-4117 (2013-01-25)
The mouse cytomegalovirus chemokine receptor homologue (CKR) M33 is required for salivary gland tropism and efficient reactivation from latency, phenotypes partially rescued by the human cytomegalovirus CKR US28. Herein, we demonstrate that complementation of salivary gland tropism is mediated predominantly
Hirokazu Yokoyama et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 857-860 (2012-12-29)
In this report, we present a novel approach for the elucidation of the physicochemical properties of lipid membranes by isothermal titration calorimetry (ITC) to quantify the heat absorbed during the solubilization of vesicles into TritonX-100 micelles. By using large and