Kluczowe dokumenty
W255408
1-Hexadecanol
≥99%
Synonim(y):
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
8.34 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
483 °F
granice wybuchowości
8 %
tw
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?