Key Documents
H6800
1-Hexadecanol
95%
Synonim(y):
Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
8.34 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Próba
95%
Postać
solid
temp. samozapłonu
483 °F
granice wybuchowości
8 %
tw
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Klucz InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 1-Hexadecanol can be used as a reactant in the synthesis of self-assembled m-diethynylbenzene macrocycles (DBMs), water-soluble pillar[6]arene for controllable drug release and poly(ethylene glycol)-based polymer for intracellular delivery of anticancer drugs.
- It is used in building the template for sol-gel synthesis of mesoporous silicates.
- It can be employed in the synthesis of anionic gemini surfactants which also exhibit antibacterial and antifungal activities.
- High-chain fatty acid esters of 1-hexadecanol can be used as phase change materials (PCM) for thermal energy storage.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?