Merck
W224511
Sigma-Aldrich
Carvacrol
natural, 99%, FG
Synonim(y):
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer FEMA:
2245
Beilstein:
1860514
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2055
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.031
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
carvacrol
Organoleptyczne
camphoraceous; woody; spicy
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Carvacrol is one of the key constituents of basil and thyme essential oils. It is one of the compounds that may be responsible for antioxidant activities of these oils.
Zastosowanie
  • Profilaktyczna skuteczność bajkaliny i karwakrolu przeciwko biofilmowi Salmonella Typhimurium na żywności i powierzchniach mających kontakt z żywnością...: W badaniu zbadano skuteczność karwakrolu w zapobieganiu tworzeniu biofilmu przez Salmonella Typhimurium, co ma wpływ na bezpieczeństwo żywności (Ashrafudoulla et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties.
Lee SJ, et al.
Food Chemistry, 91(1), 131-137 (2005)
Yuhua Chang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8906-8913 (2013-09-04)
A simple cost-effective method (spontaneous emulsification) for fabricating physically stable antimicrobial nanoemulsions from essential oils is described. These nanoemulsions (10 wt % total oil phase) were formed by titration of a mixture of essential oil (carvacrol), carrier oil (medium chain
Samed Koc et al.
Veterinary parasitology, 193(1-3), 316-319 (2012-12-12)
The acaricidal activity of an essential oil obtained from aerial parts of Origanum bilgeri P.H. Davis (Lamiaceae), an endemic species in Turkey, and its major constituents, carvacrol was evaluated against unfed adults Rhipicephalus turanicus Pomerantzev (Acari: Ixodidae) collected from Kepez
Josué de Moraes et al.
Parasitology research, 112(2), 603-610 (2012-10-23)
Blood flukes of the genus Schistosoma are the causative agents of human schistosomiasis, a debilitating disease that afflicts over 200 million people worldwide. Praziquantel is the drug of choice but concerns over praziquantel resistance have renewed interest in the search
Wei-Zhe Liang et al.
Toxicology, 303, 152-161 (2012-11-14)
Carvacrol is one of the main substances of essential oil which triggers intracellular Ca(2+) mobilization and causes cytotoxicity in diverse cell models. However, the mechanism of carvacrol-induced Ca(2+) movement and cytotoxicity is not fully understood. This study examined the effect
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W224511-100G-K4061838115409
W224511-10KG-K4061838256737
W224511-1KG-K4061838093202
W224511-SAMPLE-K4061837509049