274666
Thymoquinone
≥98%
Synonim(y):
2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
solid
kolor
yellow
tw
230-232 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Thymoquinone is employed in preclinical studies as a neuroprotective and anticonvulsant agent.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup