Merck
458139
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
70 wt. % in H2O
Synonim(y):
TBHP, 1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1098280
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
stężenie
12.25-13.31% (active oxygen)
69.0-75.0% (Na2S2O3, titration)
70 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386
pH
4.3
bp
96.2 °C
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Iron-Catalyzed Efficient Synthesis of Amides from Aldehydes and Amine Hydrochloride Salts
Versatile reagent for oxidations.
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Chem. Res. Synop., 7, 390-394 (2003)
Inorgorganica Chimica Acta, 357, 2237-2244 (2004)
J. Catal., 224, 288-296 (2004)
Sci. Synth., 3, 91-131 (2004)
Laura Parma et al.
Cells, 9(2) (2020-02-07)
Unstable atherosclerotic plaques frequently show plaque angiogenesis which increases the chance of rupture and thrombus formation leading to infarctions. Hypoxia plays a role in angiogenesis and inflammation, two processes involved in the pathogenesis of atherosclerosis. We aim to study the