Kluczowe dokumenty
8.20248
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl peroxide
for synthesis
Synonim(y):
Di-tert-butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352120
Numer indeksu EC:
203-733-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1000 hPa ( 110 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
182 °C
siła działania
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
-40 °C
temp. przejścia
flash point 4 °C
gęstość
0.80 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O(OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Charakterystyka spalania DTBP: Bada charakterystykę spalania DTBP, podkreślając jego rolę jako wzmacniacza cetanu i źródła rodników metylowych, które są niezbędne w badaniu reakcji elementarnych (Preubker et al., 2021).
  • DTBP w alfa-alkilacji związków alfa-aminokarbonylowych: Opisuje proces alfa-alkilacji promowany przez DTBP, który zwiększa wydajność syntezy związków alfa-aminokarbonylowych przez proste alkany (Peng et al., 2014).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.795 - 0.797
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup