Kluczowe dokumenty
426008
Carbofuran
98%
Synonim(y):
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
150-153 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?