Kluczowe dokumenty
347256
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranol jest metabolitem 7-fenolu powstającym podczas hydrolizy karbofuranu. 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranol (ddbfo) reaguje z Ti(OiPr)4 lub Zr(OEt)4 dając dimery [Ti(mikro-ddbfo)2(ddbfo)6] i [Zr(ddbfo)3(EtOH)(mikro-EtO)]2. Opisano analizę 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranolu w karbofuranie za pomocą systemu kontroli zmiennej temperatury z wykorzystaniem chromatografii cieczowej.
Zastosowanie
2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranol został użyty jako odczynnik wyjściowy do przygotowania aminoalkanolowych pochodnych 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranolu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Katarzyna Krauzy-Dziedzic et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (19)(19), 2620-2626 (2008-04-30)
Reactions of Ti(OiPr)4 or Zr(OEt)4 with 4 equivalents of 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol (ddbfoH) in toluene gave neutral complexes that in the solid state are dimers of [Ti(micro-ddbfo)2(ddbfo)6] and [Zr(ddbfo)3(EtOH)(micro-EtO)]2 composition. The former could also be conveniently synthesized in a direct reaction of
Metabolism of carbofuran by a pure bacterial culture.
Karns JS, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 25(2), 211-217 (1986)
Inexpensive temperature control system for high-performance liquid chromatography: Application to carbofuran analysis and temperature programming for liquid chromatographic analysis.
Kikta Jr EJ, et al.
Journal of Chromatography A, 138(2), 321-328 (1977)
Synthesis and Structural Characterization of Aminoalkanol Derivatives of 2, 3-Dihydro-2, 2-dimethyl-7-benzofuranol with an Expected beta-Adrenolytic and/or Anxiolytic Activity.
Kossakowski J, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 57(3), 285-294 (2002)