Merck
192414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-chloropropionate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHClCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
Beilstein:
773906
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl 2-chloropropionate was used as initiator during the synthesis of poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate) and poly(N-isopropylacrylamide) via atom transfer radical polymerization. It was also used in the synthesis of end-functionalized poly(N-isopropylacrylamide) with pyrenyl group.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and thermoresponsive property of end-functionalized poly (N-isopropylacrylamide) with pyrenyl group.
Duan Q, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(3), 1117-1124 (2006)
Xiaoze Jiang et al.
Biomacromolecules, 8(10), 3184-3192 (2007-09-25)
A double hydrophilic ABC triblock copolymer, poly(2-(diethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(2-(dimethylamino)ethyl methacrylate)-b-poly(N-isopropylacrylamide) (PDEA-b-PDMA-b-PNIPAM), containing the well-known pH-responsive PDEA block and thermoresponsive PNIPAM block, was synthesized by atom transfer radical polymerization via sequential monomer addition using ethyl 2-chloropropionate as the initiator. The obtained triblock