Merck
723150
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl 2-bromoisobutyrate
95%
Synonim(y):
ATRP hydroxy initiator, HEBIB, HO-BriBu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
1.456 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,7)5(9)10-4-3-8/h8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MHXMVFDLNGKBSR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of hydroxy functionalized telechelic polymers. Can be used to modify carboxylate- or isocyanate- modified surfaces, particles or biomolecules.
produkt powiązany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Abhispa Sahu et al.
Ultrasonics sonochemistry, 67, 105163-105163 (2020-05-18)
This paper reports on sonochemically catalyzed atom transfer radical polymerization (SONO-ATRP) polyelectrolyte synthesis and chain-end functionalization to single-walled carbon nanotubes (SWCNT). This all aqueous process is kinetically facile without use of initiator, or reducing agents and with very low concentrations
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Jingli Chen et al.
Theranostics, 7(17), 4149-4167 (2017-11-22)
Currently unsatisfactory treatment of myocardial infarction (MI) is due to the unbridled inflammation and the delayed diagnosis at the early stage. To address these problems, firstly, phosphatidylserine (PS) was used to modulate the phenotypes of macrophages (MΦ) and resolve the
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
Produkty
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has emerged as one of the most successful synthetic techniques for the preparation of polymers with predetermined molecular weights, narrow molecular weight distributions, and high degrees of chain end functionalities.
ATRP polymerization, chain transfer agent, living polymerization, functional telechelic polymers
Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Zobacz wszystko
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.