Kluczowe dokumenty
554065
Ethyl α-bromophenylacetate
97%
Synonim(y):
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester, α-Bromophenylacetic acid ethyl ester, 2-Bromo-2-phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl (±)-α-bromobenzeneacetate, Ethyl 2-bromo-2-phenylacetate, Ethyl 2-bromophenylacetate
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D >1.5390 (lit.)
bp
89-92 °C/0.9 mmHg (lit.)
gęstość
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
phenyl
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
EBPA may be used as an initiator for the following:
- polymerization of dimethyl(methacryloyloxymethyl) phosphonate
- polymerization of methyl methacrylate (MMA)
- polymerization of trimethylolpropane triacrylate(TMPTA)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?