About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553 (lit.)
bp
113 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Klucz InChI
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl α-bromophenylacetate is an ester. Palladium catalyzed homocoupling reaction of methyl α-bromophenylacetate with 3,5-dimethyl phenyl boronic acid is reported.
Zastosowanie
Methyl α-bromophenylacetate may be used as initiator during ESR study of atom transfer radical polymerization (ATRP) of methyl methacrylate (MMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA). It may be used as reagent in the homopolymerization of MMA in supercritical carbon dioxide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A novel palladium-catalyzed homocoupling reaction initiated by transmetallation of palladium enolates.
Lei A and Zhang X.
Tetrahedron Letters, 43(14), 2525-2528 (2002)
ESR study on diffusion-controlled atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate.
Wang AR and Zhu S.
Macromolecules, 35(27), 9926-9933 (2002)
Atom transfer radical polymerization of MMA with a macromolecular ligand in a fluorinated solvent and in supercritical carbon dioxide.
Grignard B, et al.
Eur. Polymer J., 44(3), 861-871 (2008)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
365270-5G | 4061831825763 |
365270-1G |