Merck
17457
Sigma-Aldrich
Methyl α-bromoisobutyrate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl 2-bromo-2-methylpropionate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CBrCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Beilstein:
1209484
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
gęstość
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
Klucz InChI
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with a methyl end group
Methyl α-bromoisobutyrate was used in Reformatsky reaction to prepare 1,4-disubstituted 3,3-dimethylazetidin-2-ones.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reformatsky reaction of methyl ?-bromoisobutyrate with Schiff bases derived from salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde.
Russ. J. Org. Chem., 40(6), 834-836 (2004)
Produkty
We presents an article about Copper(I)-mediated Living Radical Polymerization in the Presence of Pyridylmethanimine Ligands, and the emergence of living radical polymerization mediated by transition metal catalysts in 1995, which was a seminal piece of work in the field of synthetic polymer chemistry.
Applying ARGET ATRP to the Growth of Polymer Brush Thin Films by Surface-initiated Polymerization
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.