Merck
733350
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-bromoisobutyryloxy)undecyl] disulfide
97%
Synonim(y):
11,11′-Dithiobis[1-(2-bromo-2-methylpropionyloxy)undecane], DTBU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H56Br2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
704.70
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
rozpuszczalność
1.500 at 20 °C
gęstość
1.177 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C30H56Br2O4S2/c1-29(2,31)27(33)35-23-19-15-11-7-5-9-13-17-21-25-37-38-26-22-18-14-10-6-8-12-16-20-24-36-28(34)30(3,4)32/h5-26H2,1-4H3
Klucz InChI
IEGYEGYUHSQEAZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Atom transfer Radical Polymerisation (ATRP) initiator commonly used to functionalize noble metal surfaces, and in the preparation of polymer brushes and biodegradable hydrogels. Also may be used to introduce a temperature and light sensitive cleavable region into the polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuai Zhao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(35), E7245-E7254 (2017-08-16)
Chemical modifications on histones and DNA/RNA constitute a fundamental mechanism for epigenetic regulation. These modifications often function as docking marks to recruit or stabilize cognate "reader" proteins. So far, a platform for quantitative and high-throughput profiling of the epigenetic interactome
Rui Yatabe et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(7), 9294-9304 (2013-07-24)
In this study, we modified a surface plasmon resonance immunosensor chip with a polymer using surface-initiated atom transfer polymerization (SI-ATRP) for the highly sensitive detection of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). To immobilize a TNT analogue on the polymer, mono-2-(methacryloyloxy)ethylsuccinate (MES), which has
Produkty
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has emerged as one of the most successful synthetic techniques for the preparation of polymers with predetermined molecular weights, narrow molecular weight distributions, and high degrees of chain end functionalities.
ATRP polymerization, chain transfer agent, living polymerization, functional telechelic polymers
Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Zobacz wszystko
Protokoły
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.