Kluczowe dokumenty
723169
Bis[2-(2′-bromoisobutyryloxy)ethyl]disulfide
Synonim(y):
(BiBOE)2S2, ATRP (Bio)degradable Initiator, BiBOEDS
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529
gęstość
1.478 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCCSSCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C12H20Br2O4S2/c1-11(2,13)9(15)17-5-7-19-20-8-6-18-10(16)12(3,4)14/h5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
PXBWWYBXPGZCHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Atom transfer radical polymerization (ATRP) has emerged as one of the most successful synthetic techniques for the preparation of polymers with predetermined molecular weights, narrow molecular weight distributions, and high degrees of chain end functionalities.
ATRP polymerization, chain transfer agent, living polymerization, functional telechelic polymers
Find how atom transfer radical polymerization (ATRP) tools can be used for the synthesis of well-defined functionalized polymers.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Sigma-Aldrich presents an article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
723169-1G | 4061826280553 |
723169-5G | 4061832978161 |