Merck
415324
Sigma-Aldrich
N-Isopropylacrylamide
97%
Synonim(y):
NIPAM
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCONHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
bp
89-92 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-4-6(8)7-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8)
Klucz InChI
QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Isopropylacrylamide (NIPAM) is a biocompatible monomeric unit that can be used in the formation of stimuli responsive polymers due to its temperature sensitive properties, which include temperature-based volumetric and phase changes. These properties change when the temperature of the solution reaches a lower critical solution temperature (LCST).
Zastosowanie
Monomer used in the preparation of thermally sensitive, water-swellable hydrogels.
NIPAM can be used to prepare poly(NIPAM) based thermosetting polymers, which can be used for a variety of applications such as tissue engineering, cell culture, biomedical coating, drug delivery, and muscle regeneration.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saunders, B.R.
Surfactant Science Series, 115, 419-419 (2003)
Bio-Instructive Scaffolds for Muscle Regeneration: NonCrosslinked Polymers
Bio-Instructive Scaffolds for Musculoskeletal Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 34(9), 161-186 (2017)
Characterisation of biomedical coatings
Coatings for Biomedical Applications, 32(5), 176-220 (2012)
Temperature-responsive polymers for cell culture and tissue engineering applications
Switchable and Responsive Surfaces and Materials for Biomedical Applications, 32(5), 203-233 (2015)
Meunier, F., Elaissari, A.
Surfactant Science Series, 115, 117-117 (2003)
Produkty
Inżynieria tkankowa stała się kluczowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu uszkodzonych lub chorych narządów i tkanek, takich jak naczynia krwionośne i pęcherze moczowe.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
415324-10G4061832086392
415324-50G4061832086446