Merck
762881
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropylacrylamide-co-butylacrylate)
butylacrylate 12 mol %, average Mn 30,000
Synonim(y):
NIPAM, polyNIPAM, polyNIPAM-BA
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11NO)m(C7H12O2)n
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
proporcje
NIPAM:BA 8:1
masa cząsteczkowa
average Mn 30,000
skład
butylacrylate, 12 mol %
temp. przejścia
LCST 14-16 °C
PDI
1.51
Opis ogólny
Losowy kopolimer N-izopropyloakryloamidu z 12 molami akrylanu butylu. Kopolimer ten wykazuje LCST przy 15 C (niższa temperatura niż PolyNIPAM).
Zastosowanie
Termoczuły polimer; może być stosowany do tworzenia hydrożelu. Wodny roztwór polimeru przechodzi przemianę fazową ze stanu rozpuszczalnego do nierozpuszczalnego, gdy temperatura wzrasta do ok. 15°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Chen et al.
Nature, 373(6509), 49-52 (1995-01-05)
There are many potential applications of 'intelligent' aqueous polymer systems in medicine, biotechnology, industry and in environmental problems. Many of these polymer systems undergo reversible phase transitions--for example, abrupt changes in volume--in response to external stimuli such as temperature, pH
A Gutowska et al.
Journal of biomedical materials research, 29(7), 811-821 (1995-07-01)
Biomer/poly(N-isopropylacrylamide)/[poly(NiPAAm)] thermosensitive polymer blends were prepared and their application as heparin-releasing polymer coatings for the prevention of surface-induced thrombosis was examined. The advantage of using poly (NiPAAm)-based coatings as heparin-releasing polymers is based on the unique temperature-dependent swelling of these
Produkty
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
762881-5G4061833332184