Kluczowe dokumenty
724858
Poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic acid)
methacrylic acid 10 mol %, Mn 60,000
Synonim(y):
Poly(NIPAM-co-MAA), Polyacrylamide, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn 60,000
skład
methacrylic acid, 10 mol %
mp
>300 °C
Mw/Mn
≤2.5
ciąg SMILES
N(C(C)C)C(=O)C=C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H11NO.C4H6O2/c1-4-6(8)7-5(2)3;1-3(2)4(5)6/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8);1H2,2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
BGJOTKHBFYMJST-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
Inżynieria tkankowa stała się kluczowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu uszkodzonych lub chorych narządów i tkanek, takich jak naczynia krwionośne i pęcherze moczowe.
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
724858-5G | 4061833600399 |