Merck
806366
Sigma-Aldrich
Poly(N-isopropyl acrylamide)
carboxylic acid, thiol
Synonim(y):
PNIPAAM, PNIPAM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7O2(C6H11NO)nSH
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mn 6,000
PDI
≤1.2
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials including thermoresponsive polymeric drug delivery systems. The thiol functional group can be used to conjugate to a variety of biomolecules, as well as thiol-ene click chemistry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chung JE, et al.
Colloids Surf., B9(37) (1997)
Wei HH, et al.
Biomaterials, 28(1), 9-9 (2007)